Tlačiť
3-(Aminomethyl)benzaldehyde, N-BOC protected 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Formylbenzylamine, N-BOC protected, tert-Butyl (3-formylbenzyl)carbamate
OR9734-1G OR9734-250MG
APOSOR9734-1GEA 159.02 EUR
APOSOR9734-1G APOSOR9734-250MG
3-(Aminomethyl)benzaldehyde, N-BOC protected 90%
3-(Aminomethyl)benzaldehyde, N-BOC protected
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₃
Mw: 235.279 g/mol
Teplota tavenia: 59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659091
Číslo CAS: 170853-04-0