Tlačiť
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Carboxyphenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
OR9731-1G OR9731-250MG
APOSOR9731-1GEA 163.26 EUR
APOSOR9731-1G APOSOR9731-250MG
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid 97%
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₂
Teplota tavenia: 125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01125264
Číslo CAS: 92028-57-4