Tlačiť
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (4-Iodophenyl)hydrazine hydrochloride
OR9707-25G OR9707-5G OR9707-100G
APOSOR9707-25GEA 184.52 EUR
APOSOR9707-25G APOSOR9707-5G APOSOR9707-100G
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₆H₇IN₂·ClH
Mw: 270.499 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060724
Číslo CAS: 62830-55-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 III