Tlačiť
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 4-bromo-2-(methylthio)benzoate
OR968327-1G OR968327-500MG
APOSOR968327-1GEA 1306.46 EUR
APOSOR968327-1G APOSOR968327-500MG
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22488927
Číslo CAS: 1824127-03-8