Tlačiť
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Fur-2-yl)benzylamine, 2-[2-(Aminomethyl)phenyl]furan
OR9675-1G OR9675-250MG
APOSOR9675-1GEA 300.04 EUR
APOSOR9675-1G APOSOR9675-250MG
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine 97%
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06213664
Číslo CAS: 771573-25-2
OSN: 2735
ADR: 8,III