Tlačiť
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-{[3-(Methylamino)methyl]phenyl}thiophene, N-Methyl-N-(3-thien-3-ylbenzyl)amine
OR9664-1G OR9664-250MG
APOSOR9664-1GEA 414.58 EUR
APOSOR9664-1G APOSOR9664-250MG
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
Vzorec: C₁₂H₁₃NS
Mw: 203.303 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08435893
Číslo CAS: 884507-27-1