Tlačiť
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(6-Formylpyridin-2-yl)piperidine, 2-Formyl-6-(piperidin-1-yl)pyridine
OR9657-1G OR9657-250MG
APOSOR9657-1GEA 415.16 EUR
APOSOR9657-1G APOSOR9657-250MG
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08543443
Číslo CAS: 859850-71-8
OSN: 2810
ADR: 6.1,III