Tlačiť
Methyl (chlorosulphonyl)acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 2-chlorosulphonylacetate, Methyl 2-(chlorosulphonyl)acetate
OR965635-1G OR965635-5G
APOSOR965635-1GEA 291.61 EUR
APOSOR965635-1G APOSOR965635-5G
Methyl (chlorosulphonyl)acetate
Methyl (chlorosulphonyl)acetate
Vzorec: C₃H₅ClO₄S
Mw: 172.587 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075558
Číslo CAS: 56146-83-9
OSN: 3265
ADR: 8 III