Tlačiť
Chlorosulphonyl acetic acid ethyl ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 2-(chlorosulphonyl)acetate
OR965629-25G OR965629-5G
APOSOR965629-25GEA 521.93 EUR
APOSOR965629-25G APOSOR965629-5G
Chlorosulphonyl acetic acid ethyl ester 97%
Chlorosulphonyl acetic acid ethyl ester
Vzorec: C₄H₇ClO₄S
Mw: 186.614 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08458866
Číslo CAS: 55896-93-0
OSN: 3265
ADR: 8 III