Tlačiť
N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR965584-1G OR965584-250MG OR965584-5G
APOSOR965584-1GEA 274.38 EUR
APOSOR965584-1G APOSOR965584-250MG APOSOR965584-5G
N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine 95%
N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine
Vzorec: C₁₁H₁₈N₂
Mw: 178.274 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00465457
Číslo CAS: 313552-99-7