Tlačiť
3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR965559-1G OR965559-250MG
APOSOR965559-1GEA 721.62 EUR
APOSOR965559-1G APOSOR965559-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine 98%
3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine
Vzorec: C₇H₁₅NO
Mw: 129.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07329912
Číslo CAS: 2986-60-9