Tlačiť
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(2-Methoxyethoxy)-phenylsulphonyl chloride
OR965534-1G OR965534-250MG
APOSOR965534-1GEA 310.47 EUR
APOSOR965534-1G APOSOR965534-250MG
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₁₁ClO₄S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09816161
Číslo CAS: 204072-53-7
OSN: 3265
ADR: 8,III