Tlačiť
5-Aminomethyl-1H-pyridin-2-one 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-(Aminomethyl)pyridin-2-ol
OR965527-1G OR965527-250MG OR965527-5G
APOSOR965527-1GEA 302.45 EUR
APOSOR965527-1G APOSOR965527-250MG APOSOR965527-5G
5-Aminomethyl-1H-pyridin-2-one 98%
5-Aminomethyl-1H-pyridin-2-one
Vzorec: C₆H₈N₂O
Teplota tavenia: 170…200 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08274990
Číslo CAS: 131052-84-1
OSN: 3259
ADR: 8,III