Tlačiť
3-Pyrrolidin-1-ylacrylic acid methyl ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR965324-1G OR965324-25G OR965324-5G
APOSOR965324-1GEA 82.92 EUR
APOSOR965324-1G APOSOR965324-25G APOSOR965324-5G
3-Pyrrolidin-1-ylacrylic acid methyl ester 95%
3-Pyrrolidin-1-ylacrylic acid methyl ester
Vzorec: C₈H₁₃NO₂
Mw: 155.194 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01109140
Číslo CAS: 90087-77-7