Tlačiť
4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Formylphenoxy)pyridine
OR9651-1G OR9651-5G
APOSOR9651-1GEA 73 EUR
APOSOR9651-1G APOSOR9651-5G
4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97+%
4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₉NO₂
Mw: 199.205 g/mol
Teplota tavenia: 45…46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08435899
Číslo CAS: 194017-69-1