Tlačiť
4-Ethoxy-2-hydroxy-benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Ethoxy-2-hydroxybenzaldehyde
OR964660-1G OR964660-250MG
APOSOR964660-1GEA 116.33 EUR
APOSOR964660-1G APOSOR964660-250MG
4-Ethoxy-2-hydroxy-benzaldehyde 95%
4-Ethoxy-2-hydroxy-benzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166.174 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03032734
Číslo CAS: 43057-77-8