Tlačiť
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(2-(3-Ethoxy-3-oxopropoxy)ethoxy)propanoic acid, Acid-PEG2-ethyl propionate
OR964496-1G OR964496-250MG
APOSOR964496-1GEA 397.36 EUR
APOSOR964496-1G APOSOR964496-250MG
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid 97%
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₈O₆
Mw: 234.246 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115349
Číslo CAS: 886362-90-9