Tlačiť
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR964421-1G OR964421-250MG
APOSOR964421-1GEA 184.26 EUR
APOSOR964421-1G APOSOR964421-250MG
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde hydrochloride 95%
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde hydrochloride
Vzorec: C₆H₈N₂O·ClH
Mw: 160.601 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687057
Číslo CAS: 1914148-58-5