Tlačiť
4-Phenoxyphenacyl bromide 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9640-1G OR9640-250MG
APOSOR9640-1GEA 457.68 EUR
APOSOR9640-1G APOSOR9640-250MG
4-Phenoxyphenacyl bromide 90%
4-Phenoxyphenacyl bromide
Vzorec: C₁₄H₁₁BrO₂
Teplota tavenia: 49…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01419855
Číslo CAS: 28179-33-1
OSN: 3261
ADR: 8,III