Tlačiť
Ethyl 2-(dimethylamino)benzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR963928-1G OR963928-25G OR963928-5G
APOSOR963928-1GEA 149.81 EUR
APOSOR963928-1G APOSOR963928-25G APOSOR963928-5G
Ethyl 2-(dimethylamino)benzoate 97%
Ethyl-2-(dimethylamino)benzoate
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Mw: 193.25
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009110
Číslo CAS: 55426-74-9