Tlačiť
1-(2-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR963788-1G OR963788-250MG OR963788-5G
APOSOR963788-1GEA 53.35 EUR
APOSOR963788-1G APOSOR963788-250MG APOSOR963788-5G
1-(2-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 98%
1-(2-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Mw: 215.044 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03428552
Číslo CAS: 61791-99-9