Tlačiť
2-Methoxy-4-(pyrrolidin-1-yl)aniline 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR962869-1G OR962869-5G
APOSOR962869-1GEA 191.34 EUR
APOSOR962869-1G APOSOR962869-5G
2-Methoxy-4-(pyrrolidin-1-yl)aniline 96%
2-Methoxy-4-(pyrrolidin-1-yl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O
Mw: 192.258 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11848953
Číslo CAS: 143525-62-6