Tlačiť
1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR962808-1G OR962808-5G
APOSOR962808-1GEA 56.56 EUR
APOSOR962808-1G APOSOR962808-5G
1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10001542
Číslo CAS: 97421-21-1