Tlačiť
2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR962756-10G OR962756-1G OR962756-5G
APOSOR962756-10GEA 675.75 EUR
APOSOR962756-10G APOSOR962756-1G APOSOR962756-5G
2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid 98%
2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₉NO₂
Mw: 139.152 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09750426
Číslo CAS: 17106-13-7