Tlačiť
2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
OR962734-1G OR962734-5G
APOSOR962734-1GEA 88.12 EUR
APOSOR962734-1G APOSOR962734-5G
2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
Mw: 191.226 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09035985
Číslo CAS: 78648-27-8