Tlačiť
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR962686-1G OR962686-5G
APOSOR962686-1GEA 208.29 EUR
APOSOR962686-1G APOSOR962686-5G
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol 96%
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
Mw: 177.243 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07772826
Číslo CAS: 859850-72-9