Tlačiť
(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2-Methylquinolin-4-yl)methanol
OR962675-1G OR962675-250MG OR962675-5G
APOSOR962675-1GEA 265.54 EUR
APOSOR962675-1G APOSOR962675-250MG APOSOR962675-5G
(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol 95%
(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Mw: 173.211 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07371472
Číslo CAS: 4939-28-0