Tlačiť
2-(Imidazol-1-yl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR962635-1G OR962635-25G OR962635-5G
APOSOR962635-1GEA 108.7 EUR
APOSOR962635-1G APOSOR962635-25G APOSOR962635-5G
2-(Imidazol-1-yl)benzaldehyde 97%
2-(Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈N₂O
Mw: 172.183 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD05864671
Číslo CAS: 151055-86-6