Tlačiť
N,N-Diethyl-o-nitroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR962549-1G OR962549-5G
APOSOR962549-1GEA 249.5 EUR
APOSOR962549-1G APOSOR962549-5G
N,N-Diethyl-o-nitroaniline 98%
N,N-Diethyl-o-nitroaniline
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂
Mw: 194.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01120260
Číslo CAS: 2216-17-3