Tlačiť
Quinoline-8-thiocarboxamide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR961932-1G OR961932-250MG
APOSOR961932-1GEA 920.58 EUR
APOSOR961932-1G APOSOR961932-250MG
Quinoline-8-thiocarboxamide 95%
Quinoline-8-thiocarboxamide
Vzorec: C₁₀H₈N₂S
Mw: 188.249 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06738915
Číslo CAS: 62216-06-2