Tlačiť
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Amino-3,3-dimethylbutan-2-one hydrochloride
OR961587-1G OR961587-5G
APOSOR961587-1GEA 33.17 EUR
APOSOR961587-1G APOSOR961587-5G
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride 98%
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₃NO·ClH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06798286
Číslo CAS: 33119-72-1