Tlačiť
4-Cyano-2-methylbenzoic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR960287-10G OR960287-1G OR960287-5G
APOSOR960287-10GEA 215 EUR
APOSOR960287-10G APOSOR960287-1G APOSOR960287-5G
4-Cyano-2-methylbenzoic acid 96%
4-Cyano-2-methylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14582960
Číslo CAS: 1975-53-7