Tlačiť
2-Methyl-7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR960207-1G OR960207-5G
APOSOR960207-1GEA 249.15 EUR
APOSOR960207-1G APOSOR960207-5G
2-Methyl-7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
2-Methyl-7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₃
Mw: 194.187 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23379851
Číslo CAS: 941291-25-4