Tlačiť
1-Isobutylpyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
OR960037-1G OR960037-5G
APOSOR960037-1GEA 83.03 EUR
APOSOR960037-1G APOSOR960037-5G
1-Isobutylpyrazole-4-carbaldehyde 97%
1-Isobutylpyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₁₂N₂O
Mw: 152.194 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08559037
Číslo CAS: 1006333-32-9