Tlačiť
tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR959972-1G OR959972-5G
APOSOR959972-1GEA 249.15 EUR
APOSOR959972-1G APOSOR959972-5G
tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine 98%
tert-Butyl(thiophen-2-ylmethyl)amine
Vzorec: C₉H₁₅NS
Mw: 169.287 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04556798
Číslo CAS: 344257-87-0