Tlačiť
4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR959946-1G OR959946-5G
APOSOR959946-1GEA 129.38 EUR
APOSOR959946-1G APOSOR959946-5G
4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine 98%
4-(BOC-Amino)-1-isopentylpiperidine
Vzorec: C₁₅H₃₀N₂O₂
Mw: 270.411 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21333075
Číslo CAS: 888944-67-0