Tlačiť
3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR959916-1G OR959916-25G OR959916-5G
APOSOR959916-1GEA 141.8 EUR
APOSOR959916-1G APOSOR959916-25G APOSOR959916-5G
3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene 98%
3-Hydroxy-2-methoxynaphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₂O₂
Mw: 188.222 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093901
Číslo CAS: 39110-92-4