Tlačiť
Methyl 4-chloro-6-methylpyridine-3-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 4-chloro-6-methylnicotinate
OR959791-1G OR959791-250MG
APOSOR959791-1GEA 61.77 EUR
APOSOR959791-1G APOSOR959791-250MG
Methyl 4-chloro-6-methylpyridine-3-carboxylate 97%
Methyl 4-chloro-6-methylpyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Mw: 185.608 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07374919
Číslo CAS: 886372-05-0