Tlačiť
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR959666-1G OR959666-250MG
APOSOR959666-1GEA 56.56 EUR
APOSOR959666-1G APOSOR959666-250MG
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₈H₇BrN₂
Mw: 211.059 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD09743454
Číslo CAS: 281192-91-4