Tlačiť
3-(Methoxycarbonyl)-4-methylbenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR959638-1G OR959638-250MG
APOSOR959638-1GEA 231.92 EUR
APOSOR959638-1G APOSOR959638-250MG
3-(Methoxycarbonyl)-4-methylbenzoic acid 95%
3-(Methoxycarbonyl)-4-methylbenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Mw: 194.184 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03265441
Číslo CAS: 167300-06-3