Tlačiť
2,5-Dimethoxypyrazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR959596-1G OR959596-250MG
APOSOR959596-1GEA 960.14 EUR
APOSOR959596-1G APOSOR959596-250MG
2,5-Dimethoxypyrazine 98%
2,5-Dimethoxypyrazine
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Mw: 140.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18411892
Číslo CAS: 117856-61-8