Tlačiť
4-Amino-2-mercaptopyrimidine-5-carbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR959533-1G OR959533-5G
APOSOR959533-1GEA 132.77 EUR
APOSOR959533-1G APOSOR959533-5G
4-Amino-2-mercaptopyrimidine-5-carbonitrile
4-Amino-2-mercaptopyrimidine-5-carbonitrile
Vzorec: C₅H₄N₄S
Mw: 152.177 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085719
Číslo CAS: 16462-26-3