Tlačiť
(3R-Cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (3R,6R)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
OR959522-10G OR959522-25G OR959522-5G
APOSOR959522-10GEA 99.48 EUR
APOSOR959522-10G APOSOR959522-25G APOSOR959522-5G
(3R-Cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
(3R-Cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Vzorec: C₆H₈O₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082566
Číslo CAS: 13076-17-0