Tlačiť
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR959457-1G OR959457-25G OR959457-5G
APOSOR959457-1GEA 98.54 EUR
APOSOR959457-1G APOSOR959457-25G APOSOR959457-5G
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-chloro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrClN
Mw: 206.468 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11846275
Číslo CAS: 885267-40-3