Tlačiť
Methyl 2-amino-5-chloropyridine-4-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 2-amino-5-chloroisonicotinate
OR959406-1G OR959406-5G
APOSOR959406-1GEA 107.9 EUR
APOSOR959406-1G APOSOR959406-5G
Methyl 2-amino-5-chloropyridine-4-carboxylate 98%
Methyl 2-amino-5-chloropyridine-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
Mw: 186.596 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22375099
Číslo CAS: 1227002-03-0