Tlačiť
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR959050-1G OR959050-250MG OR959050-5G
APOSOR959050-1GEA 270.38 EUR
APOSOR959050-1G APOSOR959050-250MG APOSOR959050-5G
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Mw: 142.586 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11046128
Číslo CAS: 188637-75-4