Tlačiť
Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR958836-100MG OR958836-1G OR958836-250MG
APOSOR958836-100MGEA 143.6 EUR
APOSOR958836-100MG APOSOR958836-1G APOSOR958836-250MG
Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate 95%
Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₂₃H₁₉N₃O₄
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD09030634
Číslo CAS: 136285-67-1