Tlačiť
2-Cyclopropylaminonicotinic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(Cyclopropylamino)nicotinic acid
OR958277-10G OR958277-5G
APOSOR958277-10GEA 66.49 EUR
APOSOR958277-10G APOSOR958277-5G
2-Cyclopropylaminonicotinic acid 95%
2-Cyclopropylaminonicotinic acid
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₂
Mw: 178.188 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11106728
Číslo CAS: 639807-18-4