Tlačiť
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR957791-1G OR957791-5G
APOSOR957791-1GEA 512.72 EUR
APOSOR957791-1G APOSOR957791-5G
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid 98%
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Mw: 194.227 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09749938
Číslo CAS: 49843-49-4