Tlačiť
4-Hydroxy-N-isopropylbenzamide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR957668-1G OR957668-5G
APOSOR957668-1GEA 307.23 EUR
APOSOR957668-1G APOSOR957668-5G
4-Hydroxy-N-isopropylbenzamide 95%
4-Hydroxy-N-isopropylbenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Mw: 179.216 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00563307
Číslo CAS: 83191-67-7